Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ GMO-Free Soya Peptone
Oxoid GMO-Free Soya Peptone is a nutritious, general-purpose peptone for the growth of bacteria and fungi.
172.00€ - 419.00€
Specifica
Descrizione | GMO-Free Soya Peptone |
---|---|
Forma | Powder |
Product Type | Peptone |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15332680
|
Thermo Scientific™
VG0300C |
500 g |
172.00€
400g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15872047
|
Thermo Scientific™
VG0300T |
5 kg |
419.00€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Oxoid GMO-Free Soya Peptone is a nutritious, general-purpose peptone for the growth of bacteria and fungi.
A nutritious, general purpose peptone for the growth of bacteria and fungi.Specifica
GMO-Free Soya Peptone | |
Powder | |
Peptone |
Per uso esclusivo in laboratorio