Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Electrophoresis System Combs
Eliminate comb assembly with this assortment of heavy-duty one-piece combs, for use with the Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Electrophoresis System.
51.50€ - 65.55€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl™ EasyCast B1 Mini Gel Electrophoresis System |
---|---|
Gel Size | Mini |
Product Line | Owl, EasyCast |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Conteggio denti | Spessore (sistema metrico) denti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Conteggio denti | Spessore (sistema metrico) denti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11952935
|
Thermo Scientific™
B1-10 |
Double-sided Comb | 10 | 1.0/1.5 mm | N/A | ||||
11962935
|
Thermo Scientific™
B1-12C |
Standard Comb | 12 | 1 mm | N/A | ||||
11972935
|
Thermo Scientific™
B1-12D |
Standard Comb | 12 | 1.5 mm | N/A | ||||
11982935
|
Thermo Scientific™
B1-14 |
Double-sided Comb | 14 | 1.0/1.5 mm | N/A | ||||
11922945
|
Thermo Scientific™
B1-5C |
Standard Comb | 5 | 1 mm |
51.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11912945
|
Thermo Scientific™
B1-5D |
Standard Comb | 5 | 1.5 mm | N/A | ||||
12454557
|
Thermo Scientific™
B1-8C |
Standard Comb | 8 | 1 mm | N/A | ||||
12464557
|
Thermo Scientific™
B1-8D |
Standard Comb | 8 | 1.5 mm | N/A | ||||
12494557
|
Thermo Scientific™
B1-PREP |
Prep Comb | 2 | 1.5 mm | N/A | ||||
12404567
|
Thermo Scientific™
B1-RL-17C |
Rapid Load Comb | 17 (2X) | 1 mm |
53.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11996916
|
Thermo Scientific™
B1-RL-17D |
Rapid Load Comb | 17 (2X) | 1.5 mm |
53.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12414567
|
Thermo Scientific™
B1-RL-9C |
Rapid Load Comb | 9 (1X) | 1 mm |
53.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12424567
|
Thermo Scientific™
B1-RL-9D |
Rapid Load Comb | 9 (1X) | 1.5 mm |
56.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Electrophoresis System Combs. These heavy-duty one-piece combs are for use with the EasyCast™ B1 Mini Gel Electrophoresis System.
Ordering Information:
- Cat Nos. B1-Rl-9C, -9D, -17C and -17D are 8 and 12-channel pipette format (1X) and (2X) combs
- Customized combs are available (Order SKU # XCM); please contact your customer service or sales representative for further details
Specifica
Owl™ EasyCast B1 Mini Gel Electrophoresis System | |
Mini | |
Owl, EasyCast |