Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Electrophoresis System Combs
Eliminate comb assembly with this assortment of heavy-duty one-piece combs, for use with the Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Electrophoresis System.
Marque:  Thermo Scientific™ B1-RL-17D
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11996916
  • 53.40€ / Pezzo
Il en reste null
In stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Electrophoresis System Combs. These heavy-duty one-piece combs are for use with the EasyCast™ B1 Mini Gel Electrophoresis System.
Heavy-duty, one-piece combs eliminate comb assembly.
Ordering Information:
Cat Nos. B1-Rl-9C, -9D, -17C and -17D are 8 and 12-channel pipette format (1X) and (2X) combs.
Customized combs are available (Order SKU # XCM). Please contact your Customer Service or Sales Representative for further details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rapid-load 17 tooth (2X) comb; 1.5mm
Mini
Rapid Load Comb
1.5 mm
Owl™ EasyCast B1 Mini Gel Electrophoresis System
Owl, EasyCast
17 (2X)
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis