Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Calibration Standards
Take reproducible ISE measurements with Thermo Scientific™ Orion™ ISE Calibration Standards. For use with ion selective electrodes from ammonia to water hardness.
78.29€ - 506.52€
Specifica
Certificato di analisi | Yes |
---|---|
Tracciabilità a NIST | Yes |
Tipo di soluzione | Calibration Standard |
Tipo | Calibration Standard |
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11757677
|
Thermo Scientific™
951006 |
0.1 M |
91.05€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11767677
|
Thermo Scientific™
951007 |
1000 ppm as N |
92.66€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11707687
|
Thermo Scientific™
951207 |
100 ppm as N |
78.29€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11966079
|
Thermo Scientific™
943506 |
0.1 M NaBr |
110.55€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11956089
|
Thermo Scientific™
922006 |
0.1 M |
114.57€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11727677
|
Thermo Scientific™
950206 |
0.1 M NaHCO3 |
118.59€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11737677
|
Thermo Scientific™
950207 |
1000 ppm as CaCO3 |
116.58€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11727657
|
Thermo Scientific™
941706 |
0.1 M NaCl |
120.60€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11747657
|
Thermo Scientific™
941708 |
1000 ppm as Cl- |
85.02€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12059957
|
Thermo Scientific™
941707 |
100 ppm |
88.00€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11727707
|
Thermo Scientific™
977007 |
100 ppm as Cl2 |
100.50€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11757657
|
Thermo Scientific™
942906 |
0.1 M |
141.71€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11737647
|
Thermo Scientific™
940906 |
0.1M |
104.52€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11747647
|
Thermo Scientific™
940907 |
100 ppm as F- |
87.79€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11768236
|
Thermo Scientific™
040908 |
10 ppm |
97.38€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15937670
|
Thermo Scientific™
F40905 |
5 ppm as F- with TISAB II |
95.27€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10252921
|
Thermo Scientific™
040907 |
2 ppm |
97.38€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11748236
|
Thermo Scientific™
040906 |
1 ppm |
97.38€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15855281
|
Thermo Scientific™
F40904 |
0.5 ppm as F- with TISAB II |
95.27€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11777647
|
Thermo Scientific™
940916 |
1 ppm as F- with TISAB II and 10 ppm as F- with TISAB II |
506.52€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11727667
|
Thermo Scientific™
945306 |
0.1 M NaI |
135.68€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11976089
|
Thermo Scientific™
948206 |
0.1 M Pb(ClO4)2 |
137.69€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11787667
|
Thermo Scientific™
948207 |
0.1 M NaSO4 |
148.74€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11762867
|
Thermo Scientific™
920706 |
0.1 M NaNO3 |
102.51€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11772867
|
Thermo Scientific™
920707 |
1000 ppm as N |
104.52€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12891401
|
Thermo Scientific™
930707 |
100 ppm as N |
105.53€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11757527
|
Thermo Scientific™
930707 |
100 ppm as N | N/A | ||||||
11792867
|
Thermo Scientific™
921906 |
0.1 M KCl |
114.57€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11732787
|
Thermo Scientific™
841108 |
1000 ppm |
85.73€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11797647
|
Thermo Scientific™
941107 |
100 ppm as Na+ |
85.73€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11787647
|
Thermo Scientific™
941105 |
10 ppm as Na+ |
86.93€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11742787
|
Thermo Scientific™
841109 |
1000 ppm as Na+ with ISA |
120.60€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11752737
|
Thermo Scientific™
650700 |
1 M NaCl |
150.75€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11712877
|
Thermo Scientific™
923206 |
100 ppm as CaCO3 |
119.15€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Beschreibung
Take accurate, reproducible ion concentration measurements by calibrating your Ion Selective Electrode with high-quality Thermo Scientific™ Orion™ ISE Calibration Standards. Use these standards with electrodes including ammonia, chloride, fluoride, nitrate, potassium, silver, sodium and sulfide. Orion calibration standards are NIST traceable and manufactured under ISO 9001 quality standards.
Use the Orion ISE calibration standards with our extensive line of ion selective electrodes (ISEs) for ammonia, ammonium, bromide, cadmium, calcium, carbon dioxide, chloride, chlorine, copper, cyanide, fluoride, iodide, lead, nitrate, potassium, silver, sodium and sulfide analysis. Whether you are in the lab or in the field, you can be confident that Orion solutions will deliver accurate and repeatable measurements. Orion solutions are produced in controlled batches using ultrapure water and undergo rigorous quality testing throughout the process to prevent contamination. Our strict quality procedures verify correct bottle labeling and volume, so each batch meets specific lot release criteria. Bottles are sealed and torque-tested to ensure bottle caps are secure and solutions remain free of contamination. Rigorous lifetime testing ensures sealed Orion solutions remain within published specifications for their entire shelf life and do not degrade over time.
* Orion calibration standards are NIST traceable.
* Orion calibration standards are manufactured under ISO 9001 quality standards.
Spezifikation
Yes | |
Yes | |
Calibration Standard | |
Calibration Standard |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.