Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Calibration Standards
Take reproducible ISE measurements with Thermo Scientific™ Orion™ ISE Calibration Standards. For use with ion selective electrodes from ammonia to water hardness.
Marca:  Thermo Scientific™ 930707
Codice prodotto. 12891401
  • 105.53€ / 475mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Take accurate, reproducible ion concentration measurements by calibrating your Ion Selective Electrode with high-quality Thermo Scientific™ Orion™ ISE Calibration Standards. Use these standards with electrodes including ammonia, chloride, fluoride, nitrate, potassium, silver, sodium and sulfide. Orion calibration standards are NIST traceable and manufactured under ISO 9001 quality standards.
All standards are 1 pint (475mL) bottles, unless otherwise noted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nitrate Standard
Yes
Yes
Liquid
Incolore
Calibration Standard
475 mL
1 Bottle
C of A Acceptance Range: 100 ppm +/- 1 ppm as Nitrogen
Nitrate Ion Selective Electrodes Including 9707BNWP, 9307BNWP
100 ppm as N
Nitrate Ion Selective Electrode
Calibration Standard
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Nitrate as Nitrogen Standard 100 ppm N
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium nitrate
Certificati
Promozioni
Promozioni
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.