Learn More
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with Two Adjustable Endpieces
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces
dietro preventivo - 3272.49€
Specifica
Tipo Liquid Chromatography Column
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 4 to 40°C
Dimensione del poro 10 and 30 μm
Materiale Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™
Temperatura max 40°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 32
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Capacità della colonna Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Capacità della colonna Prezzo Quantità e disponibilità  
15805434
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-06-33-AA
330 mm 6.6 mm 4.8 to 10.3 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15805464
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-15-25-AA
250 mm 15 mm 10.6 to 38.9 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15805494
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-35-15-AA
150 mm 35 mm 2.3 to 115.5 mL
3272.49€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-09-2025
Aggiungi al carrello
15885474
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-25-25-AA
250 mm 25 mm 29.5 to 108.0 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15855444
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-10-33-AA
330 mm 10 mm 11 to 23.6 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15855474
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-25-15-AA
150 mm 25 mm 1.2 to 58.9 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15855504
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-50-33-AA
330 mm 50 mm 280.4 to 600.9 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15885504
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-50-40-AA
400 mm 50 mm 420.6 to 741.1 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15895434
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-10-15-AA
150 mm 10 mm 0.2 to 9.4 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15895464
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-15-50-AA
500 mm 15 mm 54.8 to 83.1 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15895494
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-35-40-AA
400 mm 35 mm 202.0 to 356.0 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15815424
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-06-10-AA
100 mm 6.6 mm 0.1 to 2.4 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15815454
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-10-50-AA
500 mm 10 mm 24.3 to 36.9 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15815484
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-25-33-AA
330 mm 25 mm 68.7 to 147.3 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15815514
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-50-50-AA
500 mm 50 mm 620.9 to 941.4 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15825444
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-10-25-AA
250 mm 10 mm 4.7 to 17.3 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15825474
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-25-10-AA
100 mm 25 mm 1.2 to 34.4 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15825504
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-50-25-AA
250 mm 50 mm 120.2 to 440.7 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15835434
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-06-40-AA
400 mm 6.6 mm 7.2 to 12.7 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15835464
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-15-33-AA
330 mm 15 mm 24.7 to 53.0 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15835494
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-35-25-AA
250 mm 35 mm 27.7 to 211.7 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15845424
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-06-15-AA
150 mm 6.6 mm 0.1 to 4.1 mL
1433.21€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
15845454
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-15-10-AA
100 mm 15 mm 0.4 to 12.4 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15845484
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-25-40-AA
400 mm 25 mm 103.1 to 181.6 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15865434
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-10-10-AA
100 mm 10 mm 0.2 to 5.5 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15865464
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-15-40-AA
400 mm 15 mm 37.1 to 65.4 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15865494
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-35-33-AA
330 mm 35 mm 134.7 to 288.6 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15875424
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-06-25-AA
250 mm 6.6 mm 2.1 to 7.5 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15875454
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-15-15-AA
150 mm 15 mm 0.4 to 21.2 mL
2022.53€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-09-2025
Aggiungi al carrello
15875484
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-25-50-AA
500 mm 25 mm 152.2 to 230.7 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15885414
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-06-05-AA
50 mm 6.6 mm 0.1 to 0.7 mL
1401.18€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-09-2025
Aggiungi al carrello
15885444
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZS-10-40-AA
400 mm 10 mm 16.5 to 29.1 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
  • PEEK™ column threads offer outstanding durability
  • Ergonomically designed adjustable endpiece offers quick and easy height adjustment
  • Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
  • Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Specifica
Specifica
Liquid Chromatography Column
10 and 30 μm
40°C
4 to 40°C
Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
Documenti
Product Certifications
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.