Learn More
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with Two Adjustable Endpieces
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces
Marca:  Diba 006EZS-25-15-AA
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 15855474
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PEEK™ column threads offer outstanding durability
  • Ergonomically designed adjustable endpiece offers quick and easy height adjustment
  • Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
  • Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Specifica
Specifica
4 to 40°C
Liquid Chromatography Column
10 and 30 μm
150 mm
40°C
25 mm
150 psi
1.2 to 58.9 mL
Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.