Learn More
Ansell Guanti da esplorazione monouso non talcati Omega Pro-tech™
Purple nitrile exam gloves resist cuts and snags and are available in a variety of sizes.
32.85€ - 330.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | È conforme ai requisiti della norma europea sui guanti medicali EN 455 (parti 1, 2 e 3), norma sui guanti EN 420:2003 e EN 374 (parti 1, 2 e 3:2003), ISO 9001:Certificazioni 2008 e 13485:2003, 93/42/CEE Allegato V e 89/686/CEE Articolo 11b, Classe I Med |
---|---|
Classificazione | DPI di Categoria III |
Colore | Viola |
Monouso | Sì |
Finitura esterna | Dita testurizzate |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12970835
|
Ansell
OPT2103-M |
Medium | N/A | ||||||
12980835
|
Ansell
OPT2104-L |
Large | N/A | ||||||
12990835
|
Ansell
OPT2101-XS |
X-Small |
32.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15294537
|
Ansell
OPT2106-XXL |
2 XL | N/A | ||||||
12960835
|
Ansell
OPT2102-S |
Small | N/A | ||||||
Descrizione
- Purple
- Beaded cuff
- Non-sterile
- Nitrile contains no proteins
- Various sizes
Specifica
È conforme ai requisiti della norma europea sui guanti medicali EN 455 (parti 1, 2 e 3), norma sui guanti EN 420:2003 e EN 374 (parti 1, 2 e 3:2003), ISO 9001:Certificazioni 2008 e 13485:2003, 93/42/CEE Allegato V e 89/686/CEE Articolo 11b, Classe I Med | |
Viola | |
Dita testurizzate | |
Sì | |
Powder Free | |
Non-sterile | |
Con bordino/arrotolato | |
Confezione da 100 | |
OPT |
DPI di Categoria III | |
Sì | |
Ambidestri | |
Nitrile | |
Guanti per esame | |
Finitura antiscivolo | |
Sì | |
Tagli e abrasioni, ampia gamma di sostanze chimiche |