Learn More
Ansell Guanti da esplorazione monouso non talcati Omega Pro-tech™
Purple nitrile exam gloves resist cuts and snags and are available in a variety of sizes.
Marca: Ansell OPT2104-L
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Description
- Purple
- Beaded cuff
- Non-sterile
- Nitrile contains no proteins
- Various sizes
Specifications
È conforme ai requisiti della norma europea sui guanti medicali EN 455 (parti 1, 2 e 3), norma sui guanti EN 420:2003 e EN 374 (parti 1, 2 e 3:2003), ISO 9001:Certificazioni 2008 e 13485:2003, 93/42/CEE Allegato V e 89/686/CEE Articolo 11b, Classe I Med | |
Viola | |
Dita testurizzate | |
Sì | |
Powder Free | |
Large | |
Finitura antiscivolo | |
Sì | |
Tagli e abrasioni, ampia gamma di sostanze chimiche | |
240 mm |
DPI di Categoria III | |
Sì | |
Ambidestri | |
Nitrile | |
Guanti per esame | |
Non-sterile | |
Con bordino/arrotolato | |
Confezione da 100 | |
OPT |