Learn More
Masterflex™ Nylon Female Luer Fitting
Use these low-profile hose barbs with semi-rigid tubing such as nylon, polyethylene and polypropylene. Nylon Female Luer Fittings feature a smooth bore hose barb to reduce flow turbulence and risk of line contamination.
12.55€ - 62.30€
Specifica
Materiale | Nylon |
---|---|
Quantità confezione | 25 Pack |
Product Type | Female Luer Fitting |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15101425
|
Masterflex™
45502-03 |
Female Luer x 3/32 in. Wide Bore Hose Barb | N/A | ||||||
15164027
|
Masterflex™
45505-80 |
Female Luer x 1/8-27 NPT Elbow |
62.30€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 13-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13525770
|
Masterflex™
45502-02 |
Female Luer x 3/32 in. Hose Barb |
18.40€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15351161
|
Masterflex™
45502-05 |
Female Luer x 1/8 in. Wide Bore Hose Barb | N/A | ||||||
Descrizione
- Standard hose barb for use with flexible tubing
- Smooth bore hose barb to reduce flow turbulence and risk of line contamination
- Wide-bore hose barb for enhanced fluid path flow
Specifica
Nylon | |
25 Pack | |
Female Luer Fitting |