Learn More
Masterflex™ Nylon Female Luer Fitting
Use these low-profile hose barbs with semi-rigid tubing such as nylon, polyethylene and polypropylene. Nylon Female Luer Fittings feature a smooth bore hose barb to reduce flow turbulence and risk of line contamination.
Marca:  Masterflex™ 45502-05
Codice prodotto. 15351161
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Standard hose barb for use with flexible tubing
  • Smooth bore hose barb to reduce flow turbulence and risk of line contamination
  • Wide-bore hose barb for enhanced fluid path flow
Specifica
Specifica
Nylon
Female Luer x 1/8 in. Wide Bore Hose Barb
25 Pack
Female Luer Fitting