Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA, Mini kit for miRNA and RNA purification
Isolate small and large RNA in parallel. NucleoSpin™ miRNA Kits work on a wide varitey of tissue and cell culture formats.
428.00€ - 1655.00€
Specifica
Formato | Mini Spin Column |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Purification of siRNA and large dsRNA from DICER reactions |
Include | NucleoSpin™ RNA Columns, NucleoSpin™ miRNA Columns, NucleoSpin™ Protein Removal Columns, Collection Tubes (2 mL, 2 mL lid, 1.5 mL), NucleoSpin™ Filters, buffers, RNase-free rDNase |
RNasi | Yes |
Dimensione campione | Small RNA: < 200 nt, large RNA: > 200 nt |
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12788622
|
Macherey-Nagel™
740971.250 |
250 Reactions |
1655.00€
250 reazioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12798622
|
Macherey-Nagel™
740971.50 |
50 Reactions |
428.00€
50 reazioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Features- Parallel isolation of small and large RNA
- RNA purification fractionated by size:
- Isolation of small RNA only (< 200 b),
- Isolation of small RNA (< 200 b) and large RNA (> 200 b) in two separate fractions
- Isolation of total RNA (small and large RNA in one fraction)
- Additional isolation of total protein fraction ready to use for SDS-PAGE and Western blot analysis
- Excellent RNA recovery and purity by chaotropic salt lysis without phenol/chloroform (patent pending)
- NucleoSpin™ Filters for efficient sample homogenization
- rDNase for efficient on-column removal of genomic DNA
- Parallel isolation of small and large RNA from human / animal tissue and cultured cells, from plant tissue, and in combination with phenol / chloroform (e.g., TRIzol™) lysis
- Purification of siRNA and large dsRNA from DICER reactions
- Typical downstream applications: real-time RT-PCR, Northern blotting, chip hybridization
Specifica
Mini Spin Column | |
NucleoSpin™ RNA Columns, NucleoSpin™ miRNA Columns, NucleoSpin™ Protein Removal Columns, Collection Tubes (2 mL, 2 mL lid, 1.5 mL), NucleoSpin™ Filters, buffers, RNase-free rDNase | |
Small RNA: < 200 nt, large RNA: > 200 nt | |
10μg small RNA, 95μg large RNA |
Purification of siRNA and large dsRNA from DICER reactions | |
Yes | |
<45 min./6 Reaction and <35 min./6 Reaction |
Sicurezza e movimentazione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 2