Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA, Mini kit for miRNA and RNA purification
Isolate small and large RNA in parallel. NucleoSpin™ miRNA Kits work on a wide varitey of tissue and cell culture formats.
Marca: Macherey-Nagel™ 740971.50
Descrizione
Features
- Parallel isolation of small and large RNA
- RNA purification fractionated by size:
- Isolation of small RNA only (< 200 b),
- Isolation of small RNA (< 200 b) and large RNA (> 200 b) in two separate fractions
- Isolation of total RNA (small and large RNA in one fraction)
- Additional isolation of total protein fraction ready to use for SDS-PAGE and Western blot analysis
- Excellent RNA recovery and purity by chaotropic salt lysis without phenol/chloroform (patent pending)
- NucleoSpin™ Filters for efficient sample homogenization
- rDNase for efficient on-column removal of genomic DNA
Applications
- Parallel isolation of small and large RNA from human / animal tissue and cultured cells, from plant tissue, and in combination with phenol / chloroform (e.g., TRIzol™) lysis
- Purification of siRNA and large dsRNA from DICER reactions
- Typical downstream applications: real-time RT-PCR, Northern blotting, chip hybridization
Specifica
Mini Spin Column | |
NucleoSpin™ RNA Columns, NucleoSpin™ miRNA Columns, NucleoSpin™ Protein Removal Columns, Collection Tubes (2 mL, 2 mL lid, 1.5 mL), NucleoSpin™ Filters, buffers, RNase-free rDNase | |
NucleoSpin™ miRNA Kit | |
Small RNA: < 200 nt, large RNA: > 200 nt | |
10μg small RNA, 95μg large RNA |
Purification of siRNA and large dsRNA from DICER reactions | |
50 Reactions | |
Yes | |
<45 min./6 Reaction and <35 min./6 Reaction |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .