Learn More
Ansell NITROTOUGH™ N630 Heavy Duty Nitrile-Coated Gloves - Gauntlet Cuff
Finitura di nitrile supportato per mansioni gravose.
89.55€
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 6 |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
Coating Material | Nitrile |
Colore | Blue |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Product Code | Brand | Size | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Size | Price | Quantity & Availability | |||||
16855320
|
Ansell
C329080 |
8 |
89.55€
12 paia |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16865320
|
Ansell
C329090 |
9 |
89.55€
12 paia |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16875320
|
Ansell
C329100 |
10 |
89.55€
12 paia |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16885320
|
Ansell
C329110 |
11 |
89.55€
12 paia |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Guanto robusto ma flessibile
- Offre grande resistenza ai materiali taglienti e abrasivi
- Più robusto e più flessibile del PVC
- Offre anche un'eccellente barriera al grasso e all'olio e non si degrada come la pelle o il cotone
Specifications
ANSI 6 | |
Nitrile | |
ANSI A2 | |
4221B | |
Natural | |
100% Cotton |
EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant | |
Blue | |
Specific | |
Automotive Assembly and Metal Fabrication | |
Safety | |
N630 |