Learn More
Ansell NITROTOUGH™ N630 Heavy Duty Nitrile-Coated Gloves - Gauntlet Cuff
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Descrizione
- Guanto robusto ma flessibile
- Offre grande resistenza ai materiali taglienti e abrasivi
- Più robusto e più flessibile del PVC
- Offre anche un'eccellente barriera al grasso e all'olio e non si degrada come la pelle o il cotone
Specifica
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 6 |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
Coating Material | Nitrile |
Colore | Blue |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Specific |
Size | 11 |
EN388 Standard | 4221B |
Da utilizzare con (applicazione) | Automotive Assembly and Metal Fabrication |
Colore polso guanto | Natural |