Learn More
Ansell BioClean™ Maxima BLLS Sterile Latex Cleanroom Gloves
BIOPHARMA
Sterile latex cleanroom glove provides extra coverage and protection to the upper arm. Recommended for Class 10/ISO 4 cleanroom environments.
212.00€ - 1395.00€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Colore Natural
Finitura esterna Fully Textured
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15238188
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
BLLS60
6 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10517185
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
BLLS65
6.5 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15248188
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
BLLS70
7 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10374505
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
BLLS75
7.5 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12755785
Vedere i documenti
Ansell
BLLS75
7.5 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15258188
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
BLLS80
8 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10160965
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
BLLS85
8.5
1395.00€
100 paia
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
12785785
Vedere i documenti
Ansell
BLLS90
9 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15616097
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
BLLS100
10 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Sterile latex cleanroom glove providing extra coverage and protection to the upper arm. Recommended for Class 10/ISO 4 cleanroom environments.
  • Natural color
  • Hand-specific, anatomically shaped
  • Textured surface for enhanced grip
  • Beaded cuff for stability on the arm
  • Sterility Assurance Level 10-6
Specifica
Specifica
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III
1.5
Fully Textured
0.20 mm
Latex
0.18 mm
Sterile
0.20 mm
BioClean™ Maxima BLLS
Class 10 (ISO 4)
Natural
7.8 mil
Specific
7 mil
Powder Free
7.8 mil
ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
24 in.