Learn More
Ansell BioClean™ Maxima BLLS Sterile Latex Cleanroom Gloves
BIOPHARMA
Sterile latex cleanroom glove provides extra coverage and protection to the upper arm. Recommended for Class 10/ISO 4 cleanroom environments.
Marca:  Ansell BLLS100
Codice prodotto. 15616097
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Sterile latex cleanroom glove providing extra coverage and protection to the upper arm. Recommended for Class 10/ISO 4 cleanroom environments.
  • Natural color
  • Hand-specific, anatomically shaped
  • Textured surface for enhanced grip
  • Beaded cuff for stability on the arm
  • Sterility Assurance Level 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III
1.5
Fully Textured
0.20 mm
Latex
0.18 mm
10
7.8 mil
ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
BioClean™ Maxima BLLS
60 cm
Class 10 (ISO 4)
Natural
7.8 mil
Specific
7 mil
Powder Free
Sterile
0.20 mm
BLLS10
24 in.