Learn More
Niobium(V) oxalate hydrate, Thermo Scientific Chemicals
63.32€ - 762.80€
Identificatori chimici
CAS | 1660137-09-6 |
---|---|
Numero MDL | MFCD00050743 |
Sinonimo | niobium v oxalate, niobium oxalate |
PubChem CID | 121233648 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11410121
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044819.14 |
25 g |
63.32€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11420121
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044819.22 |
100 g |
192.96€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11430121
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044819.36 |
500 g |
762.80€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Niobium(V) oxalate hydrate is used as doping precursors in the PZT composition to improve its piezoelectric properties. It is also used in the preparation of niobium pentoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1660137-09-6 | |
MFCD00050743 | |
niobium v oxalate, niobium oxalate | |
121233648 |
Specifica
Niobium(V) oxalate hydrate | |
Powder | |
MFCD00050743 | |
CRIYBCSTIVPHBQ-UHFFFAOYSA-N | |
niobium;oxalic acid;hydrate | |
121233648 | |
Odorless |
1660137-09-6 | |
C10H12NbO21 | |
niobium v oxalate, niobium oxalate | |
C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.O.[Nb] | |
561.091 | |
538.04 (Anhydrous) |
Sicurezza e movimentazione
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'einecsNumber' : 244-341-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures