Learn More
Niobium(V) oxalate hydrate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11430121
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Niobium(V) oxalate hydrate is used as doping precursors in the PZT composition to improve its piezoelectric properties. It is also used in the preparation of niobium pentoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1660137-09-6
Numero MDL MFCD00050743
Sinonimo niobium v oxalate, niobium oxalate
PubChem CID 121233648
Specifica
Materiale o nome chimico Niobium(V) oxalate hydrate
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Formula molecolare C10H5NbO20
InChI Key AXIFGFAGYFPNFC-UHFFFAOYSA-I
SMILES OC(=O)C(=O)O[Nb](OC(=O)C(O)=O)(OC(=O)C(O)=O)(OC(=O)C(O)=O)OC(=O)C(O)=O
IUPAC Name tetrakis[(carboxycarbonyl)oxy]niobio hydrogen oxalate
Molecular Weight (g/mol) 538.04
Peso formulazione 538.04 (Anhydrous)
Odore Odorless
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Niobium(V) oxalate hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Niobium(V) oxalate hydrate