Learn More
Niobium foil, 0.127mm (0.005in) thick, 99.97% (metals basis excluding Ta), Ta ∣<0.06%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
47.85€ - 256.00€
Identificatori chimici
CAS | 7440-03-1 |
---|---|
Formula molecolare | Nb |
Molecular Weight (g/mol) | 92.91 |
Numero MDL | MFCD00011126 |
InChI Key | GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio |
PubChem CID | 23936 |
ChEBI | CHEBI:33344 |
IUPAC Name | niobium |
SMILES | [Nb] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11390699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000236.FF |
25 x 25 mm |
47.85€
25mm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11300709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000236.FQ |
25 x 100 mm |
85.75€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15424725
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000236.FI |
50 x 50 mm |
145.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15434725
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000236.FY |
50 x 100 mm |
256.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-03-1 | |
92.91 | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
23936 | |
niobium |
Nb | |
MFCD00011126 | |
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio | |
CHEBI:33344 | |
[Nb] |
Specifica
Niobium foil | |
0.127mm (0.005 in.) thick | |
(metals basis excluding Ta), Ta ≤0.06% | |
MFCD00011126 | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
niobium | |
23936 | |
99.97% | |
≈0.68g/25x25mm |
Gray or Silver | |
7440-03-1 | |
Nb | |
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio | |
[Nb] | |
92.91 | |
CHEBI:33344 | |
Odorless | |
Foil |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-113-5
missing translation for 'rtecsNumber' : QT9900000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures