Learn More
Niobium foil, 0.127mm (0.005in) thick, 99.97% (metals basis excluding Ta), Ta ∣<0.06% Codice prodotto.: 11390699
Niobium foil, 0.127mm (0.005in) thick, 99.97% (metals basis excluding Ta), Ta ∣<0.06%
Codice prodotto. 11390699
25 x 25 mm, 25mm
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
25 x 100 mm
50 x 100 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
Codice prodotto. 11390699
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000236.FF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-03-1
Formula molecolare Nb
Molecular Weight (g/mol) 92.91
Numero MDL MFCD00011126
InChI Key GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC Name niobium
SMILES [Nb]
Specifica
Materiale o nome chimico Niobium foil
Colore Gray or Silver
Nota nome 0.127mm (0.005 in.) thick
Note percentuale saggio (metals basis excluding Ta), Ta ≤0.06%
Quantità 25 x 25 mm
Percent Purity 99.97%
Odore Odorless
Peso ≈0.68g/25x25mm
Forma Foil
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP14L010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/03/2025 Catalog Number000236.FQ,000236.FF,000236.FI,000236.FY
Numero di lottoZ10K019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/12/2024 Catalog Number000236.FQ,000236.FF,000236.FI,000236.FY
Numero di lottoW05K014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/09/2024 Catalog Number000236.FQ,000236.FF,000236.FI,000236.FY
Numero di lottoX13I030 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog Number000236.FQ,000236.FF,000236.FI,000236.FY
Numero di lottoP08H007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number000236.FQ,000236.FF,000236.FI,000236.FY
Titolo del prodotto
Niobium foil, 0.127mm (0.005in) thick, 99.97% (metals basis excluding Ta), Ta ∣<0.06% >