Learn More
Lovibond Tintometer™ Nessleriser Comparator
Lovibond Tintometer™ Nessleriser Comparator is designed for color matching of pale-colored samples where a long path length is desirable for accurate results.
340.00€ - 1295.00€
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Descrizione Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Include Prezzo Quantità e disponibilità  
13131671
Vedere i documenti
Lovibond Tintometer™
172170
Nessleriser 2250 Upgrade Kit Pair Nessler tubes, 250 mm with plungers
340.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13121671
Vedere i documenti
Lovibond Tintometer™
172250
Nessleriser 2250 Stand
356.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13191661
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Lovibond Tintometer™
172030
Nessleriser 2150 Stand, daylight lighting unit and pair Nessler tubes, 113 mm with plungers
1295.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13101671
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Lovibond Tintometer™
172040
Nessleriser 2250 Stand, daylight lighting unit and pair Nessler tubes, 250 mm with plungers
1220.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Lovibond Tintometer™ Nessleriser Comparator is designed for color matching of pale-colored samples where a long path length is desirable for accurate results.
  • Color comparator/colorimeter
  • Usess comparator disc standards
  • Determines chemical concentrations in solutions
  • Available options:
    • Tube length (250mm/113mm)
    • Lighting (lighting unit or ambient light)
    • DB 420 glass anti-meniscus plungers