Learn More
Lovibond Tintometer™ Nessleriser Comparator
Lovibond Tintometer™ Nessleriser Comparator is designed for color matching of pale-colored samples where a long path length is desirable for accurate results.
Marca:  Lovibond Tintometer™ 172250
Codice prodotto. 13121671
  • 356.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Lovibond Tintometer™ Nessleriser Comparator is designed for color matching of pale-colored samples where a long path length is desirable for accurate results.
  • Color comparator/colorimeter
  • Usess comparator disc standards
  • Determines chemical concentrations in solutions
  • Available options:
    • Tube length (250mm/113mm)
    • Lighting (lighting unit or ambient light)
    • DB 420 glass anti-meniscus plungers
Specifica
Specifica
Nessleriser 2250
Stand