Learn More
Thermo Scientific™ National Unassembled Target LoVial™ Wide-Opening Vial Kits
Keep all vials and compatible crimp seals handy and dust-free with Thermo Scientific™ National Unassembled Target LoVial Wide-Opening Vial Kits.
30.80€ - 156.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Setto | Colore | Stile collo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Setto | Colore | Stile collo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12453808
|
Thermo Scientific™
C4011-87A |
4 mL | PTFE/Red Rubber | Amber | Standard | N/A | |||
12493808
|
Thermo Scientific™
C4011-88AW |
4 mL | PTFE/Red Rubber | Amber | Wide | N/A | |||
10188914
|
Thermo Scientific™
C4011-92 |
2 mL | PTFE/Silicone | Clear | Standard |
52.75€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10177424
|
Thermo Scientific™
C4011-92AW |
2 mL | PTFE/Silicone | Amber | Wide | N/A | |||
11941553
|
Thermo Scientific™
CERT4015-84 |
4 mL | PTFE/RR w/C4011-630 Insert | Amber | Wide | N/A | |||
Descrizione
Keep all vials and compatible crimp seals handy and dust-free with Thermo Scientific™ National Unassembled Target LoVial Wide-Opening Vial Kits.
- Two-compartment benchtop storage tray
- Include matched quantities of vials and silver aluminum seals with prefitted septa
Specifica
Silver | |
Aluminum |