Learn More
Thermo Scientific™ National Unassembled Target LoVial™ Wide-Opening Vial Kits
Keep all vials and compatible crimp seals handy and dust-free with Thermo Scientific™ National Unassembled Target LoVial Wide-Opening Vial Kits.
Marca:  Thermo Scientific™ C4011-88AW
Codice prodotto. 12493808
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Keep all vials and compatible crimp seals handy and dust-free with Thermo Scientific™ National Unassembled Target LoVial Wide-Opening Vial Kits.
  • Two-compartment benchtop storage tray
  • Include matched quantities of vials and silver aluminum seals with prefitted septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Silver
Amber
4 mL
Wide
Amber Glass; ID patchSilver Seal, PTFE/Red Rubber Septum; 4mL
PTFE, Rubber
PTFE/Red Rubber
Aluminum