Learn More
Cytiva Nanosep™ Centrifugal Devices with wwPTFE membrane
Use Nanosep™ devices to concentrate, purify, and desalt peptides, proteins, oligonucleotides, DNA, and RNA.
442.00€ - 2020.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Descrizione | EFA: 0.3 cm2 |
Materiale (membrana) | PTFE (Hydrophilic) |
Sterilità | Non-sterile |
Materiale alloggiamento | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17174801
|
Cytiva
ODPTFE02C34 |
0.2 μm | 100/Pk. |
442.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17184801
|
Cytiva
ODPTFE02C35 |
0.2 μm | 500/Pk. |
2020.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17194801
|
Cytiva
ODPTFE04C34 |
0.45 μm | 100/Pk. |
442.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17104811
|
Cytiva
ODPTFE04C35 |
0.45 μm | 500/Pk. |
1765.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Simple, reliable,concentrating and desalting of 50 to 500 μL samples
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Clear | |
PTFE (Hydrophilic) | |
Polypropylene |
EFA: 0.3 cm2 | |
Non-sterile | |
50 to 500 μL (Sample) |