Learn More
Cytiva Nanosep™ Centrifugal Devices with wwPTFE membrane
Use Nanosep™ devices to concentrate, purify, and desalt peptides, proteins, oligonucleotides, DNA, and RNA.
Marca: Cytiva ODPTFE02C35
1919.00 EUR valido fino al 2025-09-30
Usa il codice promo "24320" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Simple, reliable,concentrating and desalting of 50 to 500 μL samples
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Clear | |
PTFE (Hydrophilic) | |
Non-sterile | |
500/Pk. |
EFA: 0.3 cm2 | |
0.2 μm | |
Polypropylene | |
50 to 500 μL (Sample) |