Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Packaging Bottles with Closure: Sterile, Shrink-Wrapped Trays
Flaconi sterili per confezionamento prodotti in ambiente controllato, con elevata resistenza chimica, che consentono di ridurre al minimo le contaminazioni biologiche e da particolato.
99.50€ - 732.25€
Specifications
Colore | Traslucido naturale |
---|---|
Descrizione | Bottiglie per confezionamento a imboccatura stretta |
Materiale | HDPE |
Sterilità | Sterile |
Colore chiusura | Bianco |
Product Code | Brand | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Price | Quantity & Availability | ||||
10304103
![]() |
Thermo Scientific™
342089-0001 |
30 ml | 20-415 mm |
732.25€
pezzi 864 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10621294
![]() |
Thermo Scientific™
342089-0002 |
60 mL | 20-415 mm |
556.00€
pezzi 540 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10190173
![]() |
Thermo Scientific™
342089-0004 |
125 ml | 24-415 mm |
284.00€
pezzi 240 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10474743
![]() |
Thermo Scientific™
342089-0008 |
250 mL | 24-415 mm |
331.00€
pezzi 180 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10262903
![]() |
Thermo Scientific™
342089-0016 |
500 ml | 28-415 mm |
302.00€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10465123
![]() |
Thermo Scientific™
342089-0032 |
1000 ml | 38-430 mm |
99.50€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Description
I flaconi per confezionamento con imboccatura stretta e chiusura Thermo Scientific™ Nalgene™ in HDPE consentono di ridurre al minimo la contaminazione da particolati e fattori biologici. Grazie alla realizzazione resistente e all'imboccatura stretta per facilitare il travaso, questi flaconi in polietilene ad alta densità sono prodotti in ambiente controllato e dotati di eccellente resistenza chimica, con sterilità di grado SAL 10-6 .
Caratteristiche:- prodotto in ambiente controllato
- Flaconi in polietilene naturale ad alta densità con chiusure in polipropilene bianco senza rivestimento interno
- Sterili a livello SAL 10-6
- Esenti da RNasi, DNasi, DNA umano e pirogeni
- A tenuta ermetica†
Informazioni per l'ordinazione:
flaconi confezionati in vassoi termoretraibili con chiusure assemblate.
Garanzia: 90 giorni
Specifications
Traslucido naturale | |
HDPE | |
Bianco | |
Prodotto in conformità ai requisiti di qualità ISO 13485:2003. Flaconi e tappi soddisfano i requisiti di 21CFR177.1520 per l'uso con alimenti e bevande, USP Classe VI. | |
Stretta | |
Sterile | |
Polipropilene (PP) |
Bottiglie per confezionamento a imboccatura stretta | |
Sterile | |
Sì | |
Sì | |
Rotondo | |
Packer Bottle | |
Chiusura a vite (confezione sfusa, senza assemblaggio) |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.