Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Packaging Bottles with Closure: Sterile, Shrink-Wrapped Trays
GREENER_CHOICE
Flaconi sterili per confezionamento prodotti in ambiente controllato, con elevata resistenza chimica, che consentono di ridurre al minimo le contaminazioni biologiche e da particolato.
Marca:  Thermo Scientific™ 342089-0016
245.84 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10262903
  • 302.00€ / pezzi 120
Spotlight
Usa il codice promozionale 24157 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
I flaconi per confezionamento con imboccatura stretta e chiusura Thermo Scientific™ Nalgene™ in HDPE consentono di ridurre al minimo la contaminazione da particolati e fattori biologici. Grazie alla realizzazione resistente e all'imboccatura stretta per facilitare il travaso, questi flaconi in polietilene ad alta densità sono prodotti in ambiente controllato e dotati di eccellente resistenza chimica, con sterilità di grado SAL 10-6 .
Features:
  • Produced in a controlled environment 
  • Natural high-density polyethylene bottles with white, linerless polypropylene closures
  • Sterile to 10-6 SAL
  • RNAse, DNAse, hDNA and pyrogen free
  • Leakproof†
Ordering Information:
Bottles are packed in shrink-wrapped trays with closures assembled.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
16 once, 500 ml
16 oz.
Bottiglie per confezionamento a imboccatura stretta
120
Sterile
28 mm
Prodotto in conformità ai requisiti di qualità ISO 13485:2003. Flaconi e tappi soddisfano i requisiti di 21CFR177.1520 per l'uso con alimenti e bevande, USP Classe VI.
Stretta
Sterile
Packer Bottle
Polipropilene (PP)
73 mm
No
500 ml
Traslucido naturale
HDPE
20
Bianco
Rotondo
171 mm
6.73 in.
28-415 mm
Chiusura a vite (confezione sfusa, senza assemblaggio)
Certificati
Promozioni
Promozioni
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.