Learn More
N-(2-Cyanoethyl)glycine, 98%, Thermo Scientific™
18.79€ - 223.11€
Identificatori chimici
CAS | 3088-42-4 |
---|---|
Formula molecolare | C5H8N2O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 128.13 |
Numero MDL | MFCD00066903 |
InChI Key | KZUBZCHAWPDYQX-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | n-2-cyanoethyl glycine, glycine, n-2-cyanoethyl, n-2-cyanoethyl aminoacetic acid, 2-2-cyanoethyl amino acetic acid, 2-2-cyanoethylamino acetic acid, 2-cyanoethyl amino acetic acid, wln: qv1m2cn, .alpha.-.beta.'-cyanoethyl-aminoacetic acid |
PubChem CID | 76526 |
IUPAC Name | 2-(2-cyanoethylamino)acetic acid |
SMILES | OC(=O)CNCCC#N |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10147613
|
Thermo Scientific Acros
154900050 |
5 g | Bottiglia in vetro | N/A | |||||
10571401
|
Thermo Scientific Acros
154900250 |
25 g | Bottiglia in vetro | N/A | |||||
10637124
|
Thermo Scientific Acros
154901000 |
100 g | Bottiglia in vetro |
223.11€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Identificatori chimici
3088-42-4 | |
128.13 | |
KZUBZCHAWPDYQX-UHFFFAOYSA-N | |
76526 | |
OC(=O)CNCCC#N |
C5H8N2O2 | |
MFCD00066903 | |
n-2-cyanoethyl glycine, glycine, n-2-cyanoethyl, n-2-cyanoethyl aminoacetic acid, 2-2-cyanoethyl amino acetic acid, 2-2-cyanoethylamino acetic acid, 2-cyanoethyl amino acetic acid, wln: qv1m2cn, .alpha.-.beta.'-cyanoethyl-aminoacetic acid | |
2-(2-cyanoethylamino)acetic acid |
Specifica
N-(2-Cyanoethyl)glycine | |
3088-42-4 | |
100.0 | |
White | |
98% | |
NCCH2CH2NHCH2CO2H | |
n-2-cyanoethyl glycine, glycine, n-2-cyanoethyl, n-2-cyanoethyl aminoacetic acid, 2-2-cyanoethyl amino acetic acid, 2-2-cyanoethylamino acetic acid, 2-cyanoethyl amino acetic acid, wln: qv1m2cn, .alpha.-.beta.'-cyanoethyl-aminoacetic acid | |
OC(=O)CNCCC#N | |
128.13 | |
128.13 | |
Powder or Flakes |
98% | |
97.5 | |
188°C to 193°C | |
Authentic | |
C5H8N2O2 | |
MFCD00066903 | |
KZUBZCHAWPDYQX-UHFFFAOYSA-N | |
2-(2-cyanoethylamino)acetic acid | |
76526 | |
98% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Avoid breath
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 221-418-1
- N-(2-Cyanoethyl)glycine
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.