Learn More
N-(2-Cyanoethyl)glycine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10147613
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Identificatori chimici
CAS 3088-42-4
Formula molecolare C5H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 128.13
Numero MDL MFCD00066903
InChI Key KZUBZCHAWPDYQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-2-cyanoethyl glycine, glycine, n-2-cyanoethyl, n-2-cyanoethyl aminoacetic acid, 2-2-cyanoethyl amino acetic acid, 2-2-cyanoethylamino acetic acid, 2-cyanoethyl amino acetic acid, wln: qv1m2cn, .alpha.-.beta.'-cyanoethyl-aminoacetic acid
PubChem CID 76526
IUPAC Name 2-(2-cyanoethylamino)acetic acid
SMILES OC(=O)CNCCC#N
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Cyanoethyl)glycine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 188°C to 193°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NCCH2CH2NHCH2CO2H
Quantità 5 g
Peso formulazione 128.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(2-Cyanoethyl)glycine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.