Learn More
Macherey-Nagel™ Tappi a capsula in alluminio N 11
Seal tubes securely with a variety of crimp closers. Macherey-Nagel™ N 11 aluminum crimp caps come in a variety of styles and colors with different setpa.
14.80€ - 35.10€
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Colore Setto Colore (guarnizione) Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Setto Colore (guarnizione) Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10186563
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
70284
Silver Virgin PTFE White 0.25 mm
14.80€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10468852
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
70288
Argento Silicone bianco/PTFE rosso White/Red 1.3 mm
26.15€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
12490500
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
702995
Argento PTFE rosso/Silicone bianco/PTFE rosso Red/White/Red 1 mm
31.70€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
12420460
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
702823
Silver Silicone/PTFE, Pre-slit White/Blue 1.5 mm
35.10€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10017630
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
70231
Argento Gomma naturale/butile rosso arancione/TEF senza colore Red/Orange/Clear 1.3 mm
18.70€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10760903
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
70231.2
Red Natural Rubber/Butyl/TEF Red/Orange/Clear 1 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10652034
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
70231.3
Blue Natural rubber / Butyl red orange/ TEF colorless 1 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Ready assembled crimp closures and plain crimp caps N 11 
  • Septa are assembled, caps are ready-to-use.
  • Septa are shown for illustration purposes only, images upside down.
  • Packs of 100 closures each