Learn More
MP Biomedicals™ Multitest Slide
Multitest Slide with a hydrophobic blue PTFE coating to keep your samples in the wells. Wells spacing is same as standard microplates. A 4-channel pipette can be used to transfer samples directly from the microplate to the slide. Appropriate for one-time use.
146.00€ - 266.00€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11471804
|
MP Biomedicals™
096040805E |
2 mm | 4 mm | 6 mm | N/A | ||||
11451814
|
MP Biomedicals™
096041505E |
3 mm | 5 mm | 4 mm | N/A | ||||
11491814
|
MP Biomedicals™
096041805E |
2 mm | 5 mm | 8 mm |
266.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11411814
|
MP Biomedicals™
096041205E |
2 mm | 6 mm | 7 mm | N/A | ||||
Descrizione
The uncoated areas have a total wettable surface so that liquid spreads evenly over the area of each well. For cell attachment and growth, the slides require only a simple washing in deionized water or detergent followed by sterilization.
- Self-draining surface
- Sterilizable
- Resistant to direct heat
- Resistant to common organic solvents and fixatives
- One-time use
- Numbered
Specifica
Cell Culture Slide | |
100/Box |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.