Learn More
MP Biomedicals™ Multitest Slide
Multitest Slide with a hydrophobic blue PTFE coating to keep your samples in the wells. Wells spacing is same as standard microplates. A 4-channel pipette can be used to transfer samples directly from the microplate to the slide. Appropriate for one-time use.
Marca:  MP Biomedicals™ 096041205E
Codice prodotto. 11411814
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The uncoated areas have a total wettable surface so that liquid spreads evenly over the area of each well. For cell attachment and growth, the slides require only a simple washing in deionized water or detergent followed by sterilization.
  • Self-draining surface
  • Sterilizable
  • Resistant to direct heat
  • Resistant to common organic solvents and fixatives
  • One-time use
  • Numbered
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2 mm
Cell Culture Slide
7 mm
6 mm
12
100/Box
Certificati
Promozioni
Promozioni
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.