Learn More
Proteintech™ Mouse PCSK9 ELISA Kit
KE10050 is a solid phase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). The PCSK9 ELISA kit is to be used to detect and quantify protein levels of endogenous PCSK9.
Marca: Proteintech™ KE10050-96T
Descrizione
- The assay recognizes mouse PCSK9. An antibody specific for PCSK9 has been pre-coated onto the microwells.
- The PCSK9 protein in samples is captured by the coated antibody after incubation. Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for PCSK9 is added to detect the captured PCSK9 protein.
- For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent.
- Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
- PCSK9, also named as NARC1 and PC9, belongs to the peptidase S8 family.
- PCSK9 is expressed and secreted by several tissues but principally by the liver, small intestines, and kidney(PMID 28587771). It may be implicated in the differentiation of cortical neurons and may play a role in cholesterol homeostasis.
- PCSK9 is a regulator of the LDL receptor and plasma cholesterol concentrations(PMID: 26293463).
Specifica
BC038085 | |
11.9 pg/mL | |
Sandwich ELISA, Double Antibody | |
Plasma, Serum | |
Mouse | |
Mouse | |
<10% | |
Blue ice | |
4.5 hr. |
62.5 to 4000 pg/mL | |
ISO 13485 | |
Coated ELISA Kit | |
DAB | |
100102 | |
Solid | |
<10% | |
-20°C to +4°C | |
Q80W65 |
Sicurezza e movimentazione
- 96TEST Human IL-4 ELISA Kit
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine