Learn More
Mettler Toledo™ ISA Solutions
Solutions for perfectION™ combined ion selective electrodes
Marca: Mettler Toledo™ 51344761
160.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Solutions (ionic-strength adjustment buffers)
- Ion Electrolyte B (for chloride, copper, iodide, silver/sulfide ISE's), 475mL
- ISA for calcium electrode, 475mL
- ISA for potassium electrode, 475mL
- ISA for nitrate electrode, 475mL
- Nitrate ISS (for suppressing interference), 475mL
- Fluoride TISAB II with CDTA, 3790mL
- Fluoride TISAB III with CDTA (concentrate), 475mL
Specifica
perfectION calcium ISA | |
ISA Solution | |
475 mL |
Calcium Electrode | |
Calcium | |
475 mL |
Sicurezza e movimentazione
- perfectION Calcium ISA
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium chloride