Learn More
Mettler Toledo™ ISA Solutions
Solutions for perfectION™ combined ion selective electrodes
131.00€ - 238.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11947511
|
Mettler Toledo™
51344760 |
ISA Solution | ISE Combination Electrode |
131.00€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11957511
|
Mettler Toledo™
51344761 |
ISA Solution | Calcium Electrode |
164.00€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11977511
|
Mettler Toledo™
51344763 |
ISA Solution | Nitrate Electrode |
136.00€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12797421
|
Mettler Toledo™
51344762 |
ISA Solution | Potassium Electrode |
169.00€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11987511
|
Mettler Toledo™
51344764 |
ISS Solution | Nitrate Electrode |
136.00€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11997511
|
Mettler Toledo™
51344765 |
TISAB II with CDTA | Fluoride Electrode |
220.00€
3790mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11907521
|
Mettler Toledo™
51344766 |
TISAB III with CDTA | Fluoride Electrode |
238.00€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Solutions (ionic-strength adjustment buffers)
- Ion Electrolyte B (for chloride, copper, iodide, silver/sulfide ISE's), 475mL
- ISA for calcium electrode, 475mL
- ISA for potassium electrode, 475mL
- ISA for nitrate electrode, 475mL
- Nitrate ISS (for suppressing interference), 475mL
- Fluoride TISAB II with CDTA, 3790mL
- Fluoride TISAB III with CDTA (concentrate), 475mL
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.