Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C con calzini
Tuta con cappuccio con calzini integrati da indossare all'interno di scarpe o stivali, dotata di una patta aggiuntiva per stivali al ginocchio. Il colore giallo brillante garantisce un'elevata visibilità.
569.00€ - 590.00€
Specifica
Product Type Tuta con cappuccio
Materiale Tessuto Tychem™
Colore Giallo
Stile vita Elastico
Ankle Style Elastico
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12653670
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
DuPont™
D13494892
2 X-Large
569.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
12663670
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
DuPont™
D13494911
3 X-Large
590.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
12673670
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
DuPont™
D13494939
Large
569.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
12693670
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
DuPont™
D13495013
X-Large
569.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
12683670
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
DuPont™
D13494955
medio
569.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Tuta con cappuccio con apertura facciale elastica e protezione adesiva per il mento per una perfetta aderenza intorno al respiratore
  • Cuciture ribattute con nastro di rivestimento
  • Zip doppio con patta autoadesiva
  • Polsini, caviglie e vita con elastico,
  • Con anelli per il pollice, calzini integrati e patte per stivali
  • Tessuto con protezione da particolato al 100%
  • Barriera eccellente contro un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche concentrate e rischi biologici
  • Trattamento antistatico (all'interno)
Specifica
Specifica
Tuta con cappuccio
Giallo
Elastico
Con cappuccio
Zip doppio con patta autoadesiva
Categoria III, tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B
Protezione per il mento autoadesiva
Tychem™ è usato per la protezione da schizzi o schizzi in pressione in numerosi ambienti industriali, compresi quelli di produzione di polpa e carta, industria alimentare, trattamenti chimici e produzione farmaceutica
Tessuto Tychem™
Elastico
Elastico
Elastico
Cucito, Con rubinetto
Sostanza chimica
(UE) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5