Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C con calzini
Tuta con cappuccio con calzini integrati da indossare all'interno di scarpe o stivali, dotata di una patta aggiuntiva per stivali al ginocchio. Il colore giallo brillante garantisce un'elevata visibilità.
Marca: DuPont™ D13495013
530.33 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Tuta con cappuccio con apertura facciale elastica e protezione adesiva per il mento per una perfetta aderenza intorno al respiratore
- Cuciture ribattute con nastro di rivestimento
- Zip doppio con patta autoadesiva
- Polsini, caviglie e vita con elastico,
- Con anelli per il pollice, calzini integrati e patte per stivali
- Tessuto con protezione da particolato al 100%
- Barriera eccellente contro un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche concentrate e rischi biologici
- Trattamento antistatico (all'interno)
Specifica
Tuta con cappuccio | |
Tessuto Tychem™ | |
Elastico | |
Elastico | |
Elastico | |
Cucito, Con rubinetto | |
Sostanza chimica | |
(UE) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 | |
Tychem™ è usato per la protezione da schizzi o schizzi in pressione in numerosi ambienti industriali, compresi quelli di produzione di polpa e carta, industria alimentare, trattamenti chimici e produzione farmaceutica |
X-Large | |
Giallo | |
Elastico | |
Con cappuccio | |
Zip doppio con patta autoadesiva | |
Categoria III, tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B | |
Protezione per il mento autoadesiva | |
Da 108 a 116 cm |