Learn More
Corning™ Puntali per pipette microvolumetriche
Provide accurate, reliable performance in the stated volume range
94.39€ - 494.48€
Specifica
Sterilità | Non sterile |
---|---|
Colore | Natural |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, and Pyrogen free |
Stile punta | Microvolume, Round |
Materiale | Polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10479131
|
Corning™
4834 |
0.5 to 10 μL | In rack |
97.93€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 29-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10746482
![]() |
Corning™
4840 |
0.2 to 10 μL | BUlk |
494.48€
pezzi 10000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10387171
|
Corning™
4901 |
0.5 to 10 μL | BUlk |
442.09€
pezzi 10000 |
Spedizione stimata: 29-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10431822
![]() |
Corning™
4826 |
0.1 to 10 μL | In rack |
94.39€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 29-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Microvolume tips provide accurate, reliable performance in the 0.1 μL to 10 μL range for major brand ultra-micropipettors.
- RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic.
Specifica
Non sterile | |
DNase, RNase, and Pyrogen free | |
Polipropilene |
Natural | |
Microvolume, Round |