Learn More
Corning™ Puntali per pipette microvolumetriche
Provide accurate, reliable performance in the stated volume range
Marca: Corning™ 4834
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Microvolume tips provide accurate, reliable performance in the 0.1 μL to 10 μL range for major brand ultra-micropipettors.
- RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic.
Specifica
0.5 to 10 μL | |
Natural | |
In rack | |
Rack | |
Polipropilene |
Non sterile | |
DNase, RNase, and Pyrogen free | |
Microvolume, Round | |
Eppendorf Pipetter, Universal Fit Ultramicro |