Learn More
Epredia™ Micromesh™ Loose Biopsy Cassettes, white
Improve fluid exchange without the need for biopsy sponges with the 1400, 0.36mm square openings of Epredia™ Micromesh™ Loose Biopsy Cassettes.
345.92€ - 375.00€
Specifica
Stile pori Small Square Pore
Angolo della faccia di scrittura 45°
Lunghezza (sistema metrico) 24 mm
Larghezza (sistema metrico) 27 mm
Materiale Acetal Polymer
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
12668296
Vedere i documenti
Epredia™
B1000735AQ
Aqua Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12678296
Vedere i documenti
Epredia™
B1000735BL
Blue Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10006798
Vedere i documenti
Epredia™
B1000735GR
Green Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12698296
Vedere i documenti
Epredia™
B1000735GY
Gray Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12688296
Vedere i documenti
Epredia™
B1000735LI
Lilac Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12608306
Vedere i documenti
Epredia™
B1000735OR
Orange Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12618306
Vedere i documenti
Epredia™
B1000735PE
Peach Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12628306
Vedere i documenti
Epredia™
B1000735PK
Pink Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12638306
Vedere i documenti
Epredia™
B1000735TN
Tan Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12648306
Vedere i documenti
Epredia™
B1000735WH
White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12658306
Vedere i documenti
Epredia™
B1000735YW
Yellow Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Acetal polymer construction
  • Large compartment measuring 24 × 27 mm is perfect even for needle biopsies
  • Recessed lid is specially designed to lie flush with top surface of cassette, which allows cassettes to be labeled on the Epredia™ Shandon™ MicroWriter™ series automatic labelers with the lids on
  • Cassette writing face is at a 45° angle
  • Cases of 1000 (four boxes of 250 cassettes each) with lids attached
Specifica
Specifica
Small Square Pore
24 mm
Acetal Polymer
45°
27 mm
Loose Biopsy Cassette