Learn More
Epredia™ Micromesh™ Loose Biopsy Cassettes, white
Improve fluid exchange without the need for biopsy sponges with the 1400, 0.36mm square openings of Epredia™ Micromesh™ Loose Biopsy Cassettes.
Marca:  Epredia™ B1000735AQ
Codice prodotto. 12668296
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acetal polymer construction
  • Large compartment measuring 24 × 27 mm is perfect even for needle biopsies
  • Recessed lid is specially designed to lie flush with top surface of cassette, which allows cassettes to be labeled on the Epredia™ Shandon™ MicroWriter™ series automatic labelers with the lids on
  • Cassette writing face is at a 45° angle
  • Cases of 1000 (four boxes of 250 cassettes each) with lids attached
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Small Square Pore
Aqua
27 mm
Loose Biopsy Cassette
45°
24 mm
Acetal Polymer