Learn More
BRAND™ Microcentrifuge Tubes with Screw Cap
The cover thread (PP) and reaction tube (PP) are perfectly matched, and in combination with the silicone seal offer reliable protection against liquid leakage or penetration
238.00€ - 325.00€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | 44 mm |
Diametro (sistema metrico) | 13 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10788961
|
BRAND™
780754 |
2 mL | Not Included |
238.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10165813
|
BRAND™
780755 |
0.5 mL | Screw Cap |
325.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10403675
|
BRAND™
780759 |
2 mL | Screw Cap |
325.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Specifica
Polypropylene | |
44 mm | |
13 mm |