Learn More
BRAND™ Microcentrifuge Tubes with Screw Cap
The cover thread (PP) and reaction tube (PP) are perfectly matched, and in combination with the silicone seal offer reliable protection against liquid leakage or penetration
Marca: BRAND™ 780754
181.58 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
2 mL | |
44 mm | |
Yes | |
20,000 G | |
13 mm |
Polypropylene | |
Without base | |
Not Included | |
Up to 1.2 mL |
Titolo del prodotto
BRAND™ Microcentrifuge Tubes with Screw Cap > Capacity (Metric): 2 mL