Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Gloves
MICRO-TOUCH™ Nitrile Gloves feature a thin, yet durable nitrile construction to provide healthcare professionals the reliable protection and tactility they need. These gloves are approved for chemotherapy use.
11.80€ - 14.00€
Specifica
Applicazioni Healthcare
AQL 1.5
Colore Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Partially Textured
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17863702
Vedere i documenti
Ansell
313029060
X-Small
14.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
17843802
Vedere i documenti
Ansell
313029070
Small
14.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
17823802
Vedere i documenti
Ansell
313029080
Medium
11.80€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17803642
Vedere i documenti
Ansell
313029090
Large
14.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17803752
Vedere i documenti
Ansell
313029100
X-Large
11.80€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Designed with a thin, yet durable nitrile formulation for dependable protection
  • Royal blue color provides greater contrast than standard light blue nitrile gloves
  • Approved for use with chemotherapy drugs
Specifica
Specifica
Healthcare
Blue
Partially Textured
0.13 mm
Nitrile
0.08 mm
100 Gloves/Box, 10 Boxes/Cs.
1.5
Single-use
5.1 mil
3.1 mil
Powder Free