Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Gloves
MICRO-TOUCH™ Nitrile Gloves feature a thin, yet durable nitrile construction to provide healthcare professionals the reliable protection and tactility they need. These gloves are approved for chemotherapy use.
Marca:  Ansell 313029080
Codice prodotto. 17823802
  • 11.80€ / pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Designed with a thin, yet durable nitrile formulation for dependable protection
  • Royal blue color provides greater contrast than standard light blue nitrile gloves
  • Approved for use with chemotherapy drugs
Specifica
Specifica
Healthcare
Blue
Partially Textured
0.13 mm
Nitrile
0.08 mm
Medium
1.5
Single-use
5.1 mil
3.1 mil
Powder Free
100 Gloves/Box, 10 Boxes/Cs.