Learn More
Thermo Scientific™ Micro Hot Plate, Ambient to 371°C, Aluminum
Shape: Round; Size: 3.5 in. dia.
Marca:  Thermo Scientific™ HP2310BQ
Codice prodotto. 15383757
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Process delicate materials at low temperatures. The Thermo Scientific™ Micro Hotplate offers a compact, benchtop design with variable control, for quick sample testing.
  • Infinitely adjustable, demand-type control provides ±5°C (±9°F) temperature control over the entire operating range
  • Reaches 260°C (500°F) in just 4.5 minutes; 371°C (700°F) in 7.5 minutes
  • Cast-aluminum top plate
  • Embedded heating elements
  • Perforated stainless-steel case
  • Height: 3.75 in. (9.5 cm)
  • Top plate diameter: 3.5 in. (9 cm)
  • Weight: 4 lb. (1.8 kg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Aluminum
Ambient to 371°C
9.5 cm
240 V, 50/60 Hz
1.8 kg
240 V
UL Listed
3.5 in. dia.
3.75 in.
325 w
50/60 Hz
Round
Piastra riscaldante