Learn More
Thermo Scientific™ Micro Hot Plate, Ambient to 371°C, Aluminum
Shape: Round; Size: 3.5 in. dia.
241.00€
Specifica
Materiale piastra superiore | Aluminum |
---|---|
Size | 3.5 in. dia. |
Temperatura (sistema metrico) | Ambient to 371°C |
Altezza (sistema imperiale) | 3.75 in. |
Altezza (sistema metrico) | 9.5 cm |
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15383757
|
Thermo Scientific™
HP2310BQ |
240 V | N/A | ||||||
Descrizione
Process delicate materials at low temperatures. The Thermo Scientific™ Micro Hotplate offers a compact, benchtop design with variable control, for quick sample testing.
- Infinitely adjustable, demand-type control provides ±5°C (±9°F) temperature control over the entire operating range
- Reaches 260°C (500°F) in just 4.5 minutes; 371°C (700°F) in 7.5 minutes
- Cast-aluminum top plate
- Embedded heating elements
- Perforated stainless-steel case
- Height: 3.75″ (9.5 cm)
- Top plate diameter: 3.5″ (9 cm)
- Weight: 4 lb. (1.8 kg)
Specifica
Aluminum | |
Ambient to 371°C | |
9.5 cm | |
50/60 Hz | |
Round |
3.5 in. dia. | |
3.75 in. | |
325 w | |
1.8 kg | |
Piastra riscaldante |