Learn More
Mettler Toledo™ Adapters for pH Meters
Accessory adapters
116.00€
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
11977731
Vedere i documenti
Mettler Toledo™
51302329
LTW-MiniDin Conductivity Adapter
116.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
LTW-MiniDin Conductivity Adapter
  • The appropriate cable to connect the conductivity sensor mini DIN to a portable meter.  Adapter is required for the following meters: FiveGo, Seven2Go, Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro.